Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17243564 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
17243564 100 mm 15 mm paquete de 24
17273564 60 mm 15 mm paquete de 24
17233564 100 mm 10 mm paquete de 24
17263564 150 mm 20 mm paquete de 24
17253564 100 mm 20 mm paquete de 24
5 options
Código de producto. 17243564
Marca: Corning™ 70165101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas placas de Pyrex planas y transparentes resistirán la esterilización repetida (húmeda o seca). Bordes con reborde para proporcionar una mayor resistencia mecánica.
Estas placas planas y transparentes están fabricadas con vidrio sodocálcico y resisten la esterilización repetida (húmeda o seca). Bordes con reborde para proporcionar una mayor resistencia mecánica. El reborde también proporciona un medio para espaciar por igual las paredes del fondo y la cubierta, reduciendo así la acción capilar de la humedad condensada en los lados. No se ven afectados química o térmicamente por ninguno de los métodos empleados habitualmente en laboratorios donde se utiliza habitualmente la esterilización. La placa cubierta no es hermética. Los fondos tienen un punto de referencia de esmalte triangular para diluciones en serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Cultivo Celular Placa Petri
Bordes Con reborde
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 12/paq.
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 100 mm