Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho PYREX™ de alta resistencia
Descripción
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones.Los matraces Erlenmeyer de alta resistencia y cuello ancho Pyrex™ se han diseñado para durar más y ofrecen una alta resistencia a ataques químicos, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
Un matraz de boca ancha especialmente recomendado para su uso como matraz de valoración. Para mayor comodidad, estos matraces están graduados para mostrar la capacidad aproximada y tienen un punto de marcado extragrande.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Graduaciones de escala de esmalte cerámico blanca; estilo de parte superior: Borde de alta resistencia |
| Diámetro exterior (imperial) | 7,79 in |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
| Intervalo de graduación | De 400 a 1800 ml |
| Graduaciones | 100 ml |
| Altura (imperial) | 14,6 in |
| Altura (métrico) | 37,2 cm |
| Estilo de cuello | Boca ancha |
| N.º por caja | 8/caja |
| Mostrar más |