Learn More
Pyrex™ Tapones de rosca de poliéster termoplástico Pyrex™ con revestimiento de PTFE
Descripción
Crea un sellado eficaz mientras que el revestimiento con revestimiento de PTFE protege contra ataques químicos. Los tapones de rosca de poliéster Pyrex™ con revestimiento de PTFE son ideales para aplicaciones de alta temperatura.
- Para su uso con frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
- Ideales para aplicaciones que requieren altas temperaturas o productos químicos agresivos
- Tapón de poliéster termoplástico con disco de sellado exterior de PTFE
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
- El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Poliéster termoplástico |
| Cantidad | 10/pack |
| Esterilidad | Esterilización con calor seco |
| Tamaño de rosca (métrico) | 32 mm |
| Material de revestimiento | PTFE acolchado |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |