Learn More
Vaso de precipitados Berzelius de perfil alto de alta resistencia Pyrex™
Código de producto. p-7116177
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
600 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15787917 150 ml paquete de 10
15797917 250 ml paquete de 10
15707927 600 mL paquete de 10
3 options
Código de producto. 15787917
Marca: Pyrex 1004150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para lograr una vida útil más larga y proporcionar más seguridad al usuario
  • Mecánicamente más resistente que los vasos de precipitados estándar
  • El borde y boquilla están reforzados, por lo que son proclives a romperse durante el lavado, etc.
  • Paredes más gruesas y bases más pesadas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vaso de precipitados
Diámetro exterior (métrico) 54 mm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 95 mm
Cantidad 10/paq.