Learn More
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
paquete de 10
Beschreibung
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple con los requisitos de ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Perfil alto con boquilla
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Spezifikation
Spezifikation
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 10 paquetes |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Escala de graduación blanca |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur