Learn More
Vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple con los requisitos de ISO 3819 y DIN 12331. El vaso de precipitados Berzelius Pyrex™ de perfil alto incluye graduaciones en blanco y zona de marcación para una fácil evaluación del volumen con líquidos oscuros. La boquilla integrada ayuda a evitar derrames durante el vertido.
- Cumple con ISO 3819 y DIN 12331
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Perfil alto con boquilla
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 120 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Cantidad | Paq. de 10 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Escala de graduación blanca |