Learn More
Vía lateral lisa de patrón recto Quickfit™ HP Rotaflo™
Código de producto. 11946728
Click to view available options
Calibre de tapón:
3 mm
6 mm
10 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico):
10 mm
13 mm
Calibre: 5 mm, D. E.: 8 mm
Longitud (métrico):
210 mm
225 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11946728
Marca: Quickfit HP3ST/7
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
  • Los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Vía lateral lisa
Calibre de tapón 3 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 210 mm