Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio cortas desechables PYREX™
Código de producto. 10496643 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
Graduaciones negativas:
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Tipo de empaquetado:
En envase individual
Multipack
Tamaño de la unidad:
400 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 250
paquete de 400
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Tipo de empaquetado unitSize
10496643 10 ml 0,2 ml 4 ml Multipack paquete de 400
10406653 25 ml 0,2 ml 5 ml Multipack paquete de 400
10736323 1 ml < 0,01/ml 0,5 ml Multipack paquete de 500
12671470 1 ml < 0,01/ml 0,5 ml Multipack paquete de 500
10202613 10 ml 0,2 ml 4 ml En envase individual paquete de 400
11323845 10 ml 0,2 ml 4 ml En envase individual paquete de 200
10292363 50 ml 0,5 ml 3 ml En envase individual paquete de 50
13043093 50 ml 0,5 ml 3 ml En envase individual paquete de 25
13013093 1 ml 0,01 mL 0,5 ml En envase individual paquete de 250
10716323 1 ml 0,01 mL 0,5 ml En envase individual paquete de 500
10130023 5 ml 0,1 ml 3 ml En envase individual paquete de 400
13033093 25 ml 0,2 ml 5 ml En envase individual paquete de 100
10716693 25 ml 0,2 ml 5 ml En envase individual 400 PCS
13 options
Código de producto. 10496643
Marca: Corning™ 7078B10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso en áreas confinadas, como campanas de extracción
Estas pequeñas pipetas, calibradas para administración con soplado, son ideales para usar en áreas confinadas. Los tamaños de 5, 10 y 25 ml tienen partes superiores mecanizadas. Las graduaciones negativas de cada pipeta permiten que se puedan utilizar en procedimientos serológicos y de medición. Envasadas en bolsas de plástico para que se puedan retirar varias sin contaminar todo el envase. La codificación de color ISO se imprime directamente en la tira de apertura.
No pipetee con la boca. Recomendamos que se use un dispositivo de pipeteo mecánico.
El producto con n.º de cat. 7078B-50 presenta graduaciones negativas e inversas.
Compliance
Calibradas para administración con soplado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Calibración Para el suministro
Material Pyrex™
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Longitud (imperial) 8,4 in
Graduaciones negativas 4 ml
Estilo de punta Redondo
Estilo de parte superior Mecanizado
Tipo de empaquetado Multipack
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 215 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables