Learn More
Embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™
Código de producto. 12585067
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
35 mm
45 mm
70 mm
80 mm
105 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Altura (métrico):
60mm
78 mm
125 mm
144 mm
186 mm
220 mm
270 mm
345 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) unitSize
12585067 35 mm 60mm paquete de 10
12529945 70 mm 125 mm paquete de 10
12595067 80 mm 144 mm paquete de 10
12099907 125 mm 220 mm 1 PCS
11307944 200 mm 345 mm cada uno
11397934 150 mm 270 mm 1 PCS
11347934 45 mm 78 mm paquete de 10
11992568 105 mm 186 mm paquete de 10
8 options
Código de producto. 12585067
Marca: Pyrex 2140/01M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor. El embudo de vidrio de tallo corto Pyrex™ con ángulo de bol de laboratorio de 60 ° permite el ajuste preciso del papel filtro.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor. El embudo de vidrio de vástago corto de Pyrex™ con un ángulo de recipiente de 60° proporciona un ajuste preciso del papel de filtro.
  • Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos y al calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 35 mm
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio borosilicatado Pyrex, Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 60mm
Certificaciones/conformidad NF B 35 032
Diámetro del disco (métrico) De 45 a 55 mm (tamaño de papel de filtro)
Longitud del tubo (métrico) 35 mm
Tipo de producto Embudo de tallo corto