Learn More
Embudo de separación Pyrex™ con tallo largo y llave de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Llaves de paso:
(Tamaño del orificio) 1,5mm
(Tamaño del orificio) 2,5mm
Tamaño de diámetro interno: 4 mm
Número de junta:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Estilo Gilson con vástago de distribución largo para un buen control de la interfaz líquido/líquido
- Tiene llave de PTFE intercambiable para un funcionamiento libre de grasa
- Se suministra con tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Incluye | Tapón de vidrio hueco, llave de PTFE |
| Número de junta | 19/26 |
| Llaves de paso | (Tamaño del orificio) 1,5mm |
| Tipo de producto | Embudo de separación |