Learn More
Embudo de separación Pyrex™ con tallo largo y llave de PTFE
Código de producto. 12505067
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Llaves de paso:
(Tamaño del orificio) 1,5mm
(Tamaño del orificio) 2,5mm
Tamaño de diámetro interno: 4 mm
Número de junta:
14/23
19/26
24/29
29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Llaves de paso Número de junta unitSize
12505067 60 ml (Tamaño del orificio) 1,5mm 14/23 cada uno
12539165 250 ml (Tamaño del orificio) 2,5mm 24/29 cada uno
12519165 125 ml (Tamaño del orificio) 1,5mm 19/26 cada uno
12559165 500 ml Tamaño de diámetro interno: 4 mm 24/29 cada uno
12599165 2000 ml Tamaño de diámetro interno: 4 mm 29/32 cada uno
12579165 1000 ml Tamaño de diámetro interno: 4 mm 29/32 cada uno
6 options
Código de producto. 12505067
Marca: Pyrex 443038N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se suministra con tapón de vidrio hueco y llave de PTFE intercambiable para un funcionamiento libre de grasa. El embudo de separación de Pyrex™ con vástago de distribución largo y llave de PTFE proporciona un buen control de la interfaz líquido/líquido.
  • Estilo Gilson con vástago de distribución largo para un buen control de la interfaz líquido/líquido
  • Tiene llave de PTFE intercambiable para un funcionamiento libre de grasa
  • Se suministra con tapón de vidrio hueco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón de vidrio hueco, llave de PTFE
Número de junta 14/23
Llaves de paso (Tamaño del orificio) 1,5mm
Tipo de producto Embudo de separación