Learn More
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™
Código de producto. p-8002615
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
10309984 13 mm paquete de 20
10534155 15 mm 20 PCS
12525007 18 mm paquete de 20
10480465 20 mm paquete de 20
10788015 22 mm paquete de 20
11308044 22 mm cada uno
10034314 25 mm paquete de 20
12259319 - paquete de 20
11328044 - cada uno
10213340 42 mm paquete de 10
11393484 60 mm paquete de 5
11 options
Código de producto. 10309984
Marca: Pyrex 4513/13M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con tapones de rosca PBT negros SVL™
  • Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 13 mm
Descripción Inserto de repuesto
Cantidad 20 Paq.
Para utilizar con (equipo) Tubos para cultivo