Learn More
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™
Código de producto. 11308044
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
11308044 22 mm cada uno
10309984 13 mm paquete de 20
10534155 15 mm 20 PCS
12525007 18 mm paquete de 20
10480465 20 mm paquete de 20
10788015 22 mm paquete de 20
10034314 25 mm paquete de 20
12259319 - paquete de 20
11328044 - cada uno
10213340 42 mm paquete de 10
11393484 60 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11308044 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 4513/22M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con tapones de rosca PBT negros SVL™
  • Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño del tapón 22 mm
Tipo de producto Inserto de repuesto
Material PTFE, caucho