Learn More
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™
Descripción
- Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
- Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 15 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Inserto de repuesto |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 20 Paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos para cultivo |