Learn More
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
20 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
Descripción
- Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
- Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Inserto de repuesto |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 20 Paq. |