Learn More
Matraces con cuello desplazado para cultivos según Roux Pyrex™
Descripción
- Fabricados con vidrio de Pyrex químicamente inerte para un entorno sin contaminación
- Resiste la esterilización repetida en autoclave /li>
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 600 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Se recomiendan para el cultivo celular |