Learn More
Cabezal antisalpicaduras para rotavapor Pyrex™ Quickfit™ con sinterizado
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Tamaño de cono: 24/29, Tamaño de enchufe: 29/32
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
Protege el condensador de la contaminación. El adaptador para cabezales antisalpicaduras para evaporador giratorio Pyrex™ Quickfit™ evita las salpicaduras con sinterizado.
- Para su uso con rotavapores
- Evita la posible contaminación del condensador por la ebullición violenta de disolventes
- Cuenta con un sinterizado de gran porosidad 1 para reducir la contaminación cruzada
- Los cabezales antisalpicaduras cuentan con una toma 29/32
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cabezal antisalpicaduras para rotavapor con sinterizado |
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Cantidad | 1/paq. |
| Junta cónica estándar | Tamaño de cono: 24/29, Tamaño de enchufe: 29/32 |