Learn More
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio
Código de producto. 11368034
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Color:
Amarillo
Azul claro
Gris
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Color unitSize
11368034 45 mm Amarillo 10 PCS
10499120 25 mm Azul claro 10 PCS
10273570 32 mm Azul claro paquete de 10
12571416 45 mm Gris 10 PCS
11358034 45 mm Verde 10 PCS
11348034 45 mm Azul claro 10 PCS
15787957 80 mm Azul claro paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11368034 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 4506/45F
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación de medios.
Los tapones de rosca de LDPE Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación para medios.
  • Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
  • Esterilizable en autoclavehasta + 140 °C
  • Disponible en: Selección de cuatro colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Amarillo
Descripción Tapón de rosca
Material Polipropileno
Cantidad 10/pack
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Closure Included Sí
Tipo de producto Tapón de rosca
Para utilizar con (equipo) Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca