Learn More
Tapones de rosca de polipropileno Pyrex™ para frascos para medios de cultivo de laboratorio
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Color:
Amarillo
Azul claro
Gris
Verde
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
Los tapones de rosca de LDPE Pyrex™ son ideales para trabajos de preparación para medios.
- Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524
- Esterilizable en autoclavehasta + 140 °C
- Disponible en: Selección de cuatro colores para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Descripción | Tapón de rosca |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/pack |
| Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524 |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |