Learn More
Anillos de vertido de polipropileno Pyrex™
Código de producto. p-8002612
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
32 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
11348044 32 mm 10 PCS
11358044 45 mm 10 PCS
2 options
Código de producto. 11348044
Marca: Pyrex 4516/32D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un vertido sin goteo Inserte el anillo de vertido de polipropileno Pyrex™ en el cuello del frasco del tamaño adecuado.
Garantiza un vertido sin goteo.Inserte el anillo de vertido de polipropileno Pyrex™ en el cuello de frasco con el tamaño adecuado.
  • Para su uso con: Frascos de laboratorio para medios, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520 y 1523 1524
  • Color: claro
  • Esterilizable en autoclave hasta 140 grados C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
Cantidad 10/pack
Tamaño de rosca (métrico) 32 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos de medios para laboratorio, series 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 y 1524