Learn More
Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón
Código de producto. 12559135
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
10000 ml
2000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12559135 1000 ml 10 PCS
12539135 100 ml paquete de 10
11962629 250 ml paquete de 10
12069012 500 ml paquete de 10
10221560 2000 ml 10 PCS
10596340 5000 ml 1 PCS
10308859 10000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12559135 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1518/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recubiertos de plástico transparente que ofrece mayor protección contra la rotura. Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón que reducen el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura. El revestimiento resiste la esterilización con vapor hasta 135 ° C. Los frascos se suministran sin tapón ni anillo de vertido.
Fabricados con vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico transparente que proporciona mayor protección contra rotura mecánica.Los frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón reducen el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.El revestimiento resiste la esterilización con vapor hasta 135 °C. Los frascos se suministran sin tapón ni anillo de vertido.
  • Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
  • Vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico transparente para proporcionar protección adicional frente a roturas mecánicas
  • Reduce el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura
  • Impresos con código de retorno: certificado de lote descargable
  • El revestimiento soporta la esterilización con vapor hasta 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Recubrimiento Plástico
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 225 mm
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 101 mm