Learn More
Frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico transparente que proporciona mayor protección contra rotura mecánica.Los frascos para medios de cultivo redondos con cuello ancho de vidrio de borosilicato revestidos de plástico Pyrex™ sin tapón reducen el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura.El revestimiento resiste la esterilización con vapor hasta 135 °C. Los frascos se suministran sin tapón ni anillo de vertido.
- Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
- Vidrio de borosilicato con revestimiento de plástico transparente para proporcionar protección adicional frente a roturas mecánicas
- Reduce el riesgo de cristales expulsados y salpicaduras de líquidos en caso de rotura
- Impresos con código de retorno: certificado de lote descargable
- El revestimiento soporta la esterilización con vapor hasta 135°C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10000 ml |
| Recubrimiento | Plástico |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 410 mm |
| Mostrar más |