Learn More
Cole-Parmer™ Placas Petri Pyrex™
Código de producto. 15374535 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15374535 6 cm paquete de 12
1 options
Código de producto. 15374535
Marca: Cole-Parmer™ 3455101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las placas soportan la esterilización repetida en seco o en húmedo
  • Fácil clasificación: Partes superiores marcadas en azul, partes inferiores marcadas en blanco.
  • Estas placas de cultivo planas y transparentes resistirán la esterilización repetida (húmeda o seca).
  • Bordes con reborde para proporcionar una mayor resistencia mecánica.
  • El reborde también proporciona el mismo espacio de las paredes del fondo y la cubierta, reduciendo la acción capilar de la humedad condensada en los lados.
  • Estas placas no se ven afectadas de forma química o térmica por ninguno de los métodos habituales empleados en laboratorios donde la esterilización es un factor importante en la rutina o en el trabajo especializado.
  • El plato cubierto no es hermético.
Especificaciones
Material del cierre Vidrio
Material Vidrio
Forma Redondo
Altura (métrico) 1,5 cm
Altura (imperial) 0,625 in
Diámetro (imperial) 2 pulg
Diámetro (métrico) 6 cm