Learn More
Embudo de separación de vidrio de PYREX™ en forma de pera con llave de PTFE
Descripción
Fabricado en vidrio de Pyrex™ para un funcionamiento libre de corrosión. El embudo de separación de vidrio de Pyrex™ en forma de pera con llave de vidrio cumple con las normas ISO 4800 tipo 2. Incluye tapón de vidrio y llave de PTFE intercambiable.
- Cumple con ISO 4800 tipo 2
- Fabricado en vidrio de Pyrex™ para un funcionamiento libre de corrosión
- Con llave de PTFE intercambiable
- Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Cantidad | 1 packs |
| Llaves de paso | 2,5mm; vidrio |
| Material del tope | Vidrio |
| Número de tapón | 24/29 |
| Tipo de producto | Embudo de separación |