Learn More
Tapones de rosca PBT con orificio para juntas deslizantes SVL™
Código de producto. p-8002607
Click to view available options
Junta cónica estándar:
15
22
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. 11970895
Marca: SVL 70141
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona una junta deslizante para insertar termómetros y tubos de vidrio en un sistema SVL™. Los tapones de rosca de PBT SVL™ tienen un orificio e incluyen anillos de sellado para proporcionar un ajuste firme.
  • Junta deslizante:Tapones de rosca de PBT (con orificio) acoplados a anillos de sellado
  • Anillos de sellado: fabricados con silicona y revestidos con PTFE para protegerlos de la erosión química
  • Amplia selección: tamaños para utilizar con tubos de 4 mm a 32,8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Anillos de sellado
Material PBT
Cantidad 10/paq.
Junta cónica estándar 15
Material de revestimiento Caucho de silicona y PTFE
Material del cierre PBT
Tipo de tapón Tapón de rosca