Learn More
Frasco de reactivos de boca estrecha Pyrex™
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex,™ de resistencia superior.Los frascos de reactivo de boca estrecha de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para el almacenamiento de productos químicos en el laboratorio.Utilice tapones de caucho (no incluidos) para protegerlos.
- Cuello sin esmerilar para usar con tapones de caucho (no suministrados)
- El vidrio de borosilicato proporciona una fuerte resistencia química
- Cumple con ISO 4796.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15.000 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| ID de cuello (métrico) | 59 mm |
| Cantidad | Unitary |
| Acabado del cuello | Sin esmerilar |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 460 mm |
| Diámetro (métrico) | 258 mm |