Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex™ con tapón de poliéster termoplástico
Código de producto. 15221499
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Tamaño del tapón:
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15221499
Marca: Pyrex 1516/04RED
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio con tapón de poliéster termoplástico Pyrex™ incluyen un disco de sellado de PTFE resistente a productos químicos y un anillo de vertido. Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen. Resiste la esterilización con aire caliente de hasta 180°C. Cumple la norma ISO4796.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Los frascos incluyen tapón de poliéster termoplástico, disco de sellado de PTFE y anillo de vertido
  • Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
  • El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
  • Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen
  • Conforme a ISO 4796
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Incluye Anillo de vertido y tapón de alta temperatura
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included Sí
Altura (métrico) 100 mm
Material del cierre Poliéster termoplástico
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 56 mm
Tipo de tapón Tapón