Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex™ con tapón de poliéster termoplástico
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
- Los frascos incluyen tapón de poliéster termoplástico, disco de sellado de PTFE y anillo de vertido
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
- El disco de sellado de PTFE resiste la corrosión química
- Las graduaciones blancas y la zona de marcado facilitan la evaluación del volumen
- Conforme a ISO 4796
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Incluye | Anillo de vertido y tapón de alta temperatura |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Closure Included | Sí |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Material del cierre | Poliéster termoplástico |
| Tamaño del tapón | 45 mm |
| Diámetro (métrico) | 136 mm |
| Tipo de tapón | Tapón |