Learn More
Corning™ Tapones de alta temperatura para frascos de medios PYREX™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | PBT |
| N.º por caja | 10/caja |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 25 |
| Color del tapón | Rojo |
| Tipo de producto | Parte superior abierta |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco de almacenamiento |
| Material del cierre | PBT |
| Mostrar más |