Learn More
Bureta de vidrio de borosilicato de Clase B Pyrex™ Labware con llave de paso de PTFE Rotoflo™
Descripción
- Conforme a ISO 385
- Llenado sencillo y puesta a cero automática: apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero.
- Con llave de paso de PTFE Rotaflo™ para garantizar un rendimiento sin grasa y reducir el control preciso por gotas
- Llave de PTFE de 3 mm de calibre
- Graduaciones en esmalte blanco
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Las buretas y los frascos se deben pedir por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Llave de PTFE con calibre de 3 mm, llave de paso de PTFE Rotaflo |
| Báscula | Blanco |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | ISO 385 |