Learn More
Bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de PTFE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Cumple con ISO 385.
- Graduaciones e inscripciones en esmalte azul
- Tubo de bureta Schellbach con tira blanca vertical y cinta azul central: facilita la lectura precisa del menisco: la posición exacta del menisco está claramente definida en el punto en que la tira azul se divide en una banda ancha y una banda estrecha
- Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
- Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
- Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
- Llave de PTFE intercambiable sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 620 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,05 mL |
| Incluye | Llave de PTFE con orificio de 1,5 mm |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Tipo | Bureta Schellbach |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |