Learn More
Bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de vidrio
Código de producto. p-8002599
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,05 ml
0,1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12134242
Marca: Pyrex 492145
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos y conforme a los estándares ISO 385. La bureta Schellbach de vidrio de borosilicato de Clase AS Pyrex™ Labware con llave de vidrio dispone de raya blanca vertical y tira azul central para facilitar la lectura precisa del menisco. La parte superior del embudo hace que el llenado sea más sencillo y seguro. Incluye llave de vidrio intercambiable de 2 mm de calibre
  • Conforme a ISO 385
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul
  • Tubo de bureta Schellbach con tira blanca vertical y cinta azul central: facilita la lectura precisa del menisco: la posición exacta del menisco está claramente definida en el punto en que la tira azul se divide en una banda ancha y una banda estrecha
  • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
  • Con llave de vidrio intercambiable de 2 mm de calibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 620 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Llave de vidrio intercambiable de 2 mm de diámetro
Báscula Azul
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Bureta Schellbach
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385