Learn More
Pyrex™ Hexagonal Head Solid Glass Stopper
Descripción
- Robust, solid glass construction
- Hexagonal head to provide a good grip
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Pyrex bottles and aspirators |
| Junta cónica estándar | 19/26 |
| Material | Glass |
| Tipo de producto | Hexagonal Head Stopper |