Learn More
Vasos de precipitados Griffin de alta resistencia PYREX™
Código de producto. 10734192
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10734192 250 ml cada uno
10079219 150 ml cada uno
12549995 150 ml paquete de 12
12559995 250 ml paquete de 12
10819610 400 ml cada uno
12569995 400 ml 12 PCS
12671766 600 ml 6 PCS
10680941 1000 ml cada uno
12509975 1000 ml 6 PCS
11911516 2000 ml paquete de 4
10566370 2000 ml cada uno
10343010 3000 ml 1 PCS
10337879 4000 ml 1 PCS
10829610 5000 ml 1 PCS
14 options
Código de producto. 10734192
Marca: Pyrex 1003250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso en condiciones difíciles, como el lavado mecanizado
Mida líquidos con vidrio reforzado, resistente y de larga duración. Los vasos de precipitados Griffin de alta resistencia y vidrio de borosilicato Pyrex™ están disponibles en una amplia gama de tamaños
Vasos de precipitados de alta resistencia diseñados específicamente para ofrecer la mejor resistencia mecánica en condiciones duras, como el lavado mecanizado. Para mayor comodidad, los vasos de precipitados de 250 a 4000 ml tienen dos escalas métricas graduadas para indicar el contenido aproximado. Todos los tamaños tienen un área de rotulación de gran tamaño.
Compliance
Diseñados para cumplir los requisitos de ASTM™ E 960
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Diámetro exterior (imperial) 2,92 in
Diámetro exterior (métrico) 7,43 cm
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Proporciona la mejor resistencia mecánica en condiciones duras como lavados mecanizados
Intervalo de graduación De 25 a 200 ml
Altura (imperial) 3,54 in
Altura (métrico) 9 cm
Incrementos 25 ml
Tipo de etiqueta Marcado extra grande
Cantidad 12 paquete
Tipo Vaso de precipitados
Desechables No
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E960
Scale Escala métrica de graduación doble
Modelo Griffin