Learn More
Embudo Pyrex™ con disco de vidrio sinterizado
Código de producto. 11333674
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
Porosidad:
2
3
4
Diámetro del disco (métrico):
20mm
20 mm
30 mm
Altura (métrico):
130 mm
130 mm
144 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad Diámetro del disco (métrico) Altura (métrico) unitSize
11333674 30 ml 3 30 mm 144 mm cada uno
12613212 20 ml 3 20 mm 130 mm paquete de 5
12623212 20 ml 4 20 mm 130 mm paquete de 5
15507720 20 ml 2 20mm 130 mm paquete de 10
4 options
Código de producto. 11333674
Marca: Pyrex 3750/03
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ El embudo con disco de vidrio sinterizado Pyrex™ se utiliza para la filtración de soluciones. Resistente a la mayoría de agentes corrosivos y elimina la necesidad de papel de filtro.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. El embudo con disco de vidrio Pyrex™ sinterizado se utiliza para la filtración de soluciones. Resistente a la mayoría de los agentes corrosivos y elimina la necesidad de papel de filtro
  • Disco sinterizado fabricado en vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Para la filtración de soluciones - no requiere papel de filtro - resistente a la mayoría reactivos corrosivos, incluidos el amoníaco y el ácido sulfúrico concentrado
  • Disponibles en una gama de porosidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 144 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración de soluciones
Diámetro del disco (métrico) 30 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado
Longitud del tubo (métrico) 82 mm
Porosidad 3
Tamaño de poro De 1 a 16 μm
Tipo de producto Embudo de filtro