Learn More
Llaves de paso para reparación de embudos Pyrex™ con llave de PTFE
Click to view available options
Calibre de tapón:
Orificio de llave de 1,5 mm
Orificio de llave de 2,5 mm
Orificio de llave de 4 mm
Orificio de llave de 6 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Contiene un extremo acampanado para la conexión a la base del embudo y tubo de 100 mm de longitud con punta angulada
- Calibre recto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Reparación de embudo |
| Calibre de tapón | Orificio de llave de 2,5 mm |
| Diámetro (métrico) | 14.5 mm |
| Material | Vidrio |
| Incluye | Llave de PTFE |