Learn More
Embudo Pyrex™ con estrías interiores
Código de producto. 12529155
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
Altura (métrico):
196 mm
210 mm
Diámetro del disco (métrico):
(Papel de filtro) 70 a 90mm
(Papel de filtro) 90 a 150mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Altura (métrico) Diámetro del disco (métrico) unitSize
12529155 65 mm 196 mm (Papel de filtro) 70 a 90mm paquete de 10
11347944 65 mm 196 mm (Papel de filtro) 70 a 90mm cada uno
11357944 80 mm 210 mm (Papel de filtro) 90 a 150mm cada uno
3 options
Código de producto. 12529155
Marca: Pyrex 2150/03M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados en vidrio de borosilicato Pyrex™ El embudo de Pyrex™ con nervaduras interiores es útil para aumentar la tasa de filtración. Se adapta a papel de filtro de varios diámetros.
  • Con 'nervaduras' interiores para aumentar la velocidad de filtración
  • Fabricación resistente en vidrio de borosilicato de Pyrex™
  • Longitud del vástago: 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 65 mm
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 196 mm
Diámetro del disco (métrico) (Papel de filtro) 70 a 90mm
Longitud del tubo (métrico) 150 mm
Tipo de producto Embudo de filtración acanalado