Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de vidrio de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™
Código de producto. 10537860
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
125 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
1 L
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Incluye:
Sin tapón
Tapón
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10537860
Marca: Corning™ 49801L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos matraces para una gran variedad de aplicaciones. Los Erlenmeyer de uso intensivo y cuello estrecho Pyrex™ se han diseñado para durar más y aumentar la seguridad del usuario.
Construido con Pyrex™ para mayor durabilidad.Estilo Erlenmeyer, acabado de parte superior mecanizado y resistente y boca ancha.
  • Fabricado con Pyrex™ para ofrecer mayor durabilidad
  • Mecánicamente más resistente que los matraces estándar
  • Bordes reforzados para reducir los rasguños y las roturas
  • Graduaciones en blanco y área de rotulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reforzado mecanizado
Diámetro exterior (imperial) 5.07 in.
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Intervalo de graduación De 250 a 1000 ml
Graduaciones 50 ml
Altura (imperial) 8,5 in
Altura (métrico) 21.6 cm
Incluye Sin tapón
Estilo de cuello Boca estrecha
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 6/Pk.
Superficie de escritura Gran marca de esmalte
Desechables No
Mouth Style Estrecha
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 129mm
Tamaño del tapón 9