Learn More
Pyrex™ Anillos de vertido de ETFE rojo
Descripción
Evitar goteos mientras se vierte.Los anillos de vertido de ETFE Pyrex™ funcionan bien con aplicaciones de alta temperatura.
- Para su uso con frascos de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520
- Ideal para aplicaciones que requieren bajas temperaturas
- Anillo de vertido de etileno-tetrafluoroetileno de color rojo
- Resisten la esterilización con aire caliente hasta 180 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Material | ETFE |
| Cantidad | 10/pack |
| Esterilidad | Esterilización con calor seco |
| Tamaño de rosca (métrico) | 32 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Frascos de medios para laboratorio de las series 1516, 1517, 1518, 1519 y 1520 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |