Learn More
Embudo graduado de vidrio de ecualización Pyrex™ con llave de PTFE
Código de producto. 12915131
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12915131
Marca: Pyrex 443554
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso cuando es necesario añadir líquidos a sistemas en vacío.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Con llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Doble escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Se suministra con tapón de vidrio hueco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Tipo de producto Embudo de compensación de presión
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.