Learn More
Embudo graduado de vidrio de ecualización Pyrex™ con llave de PTFE
Código de producto. 12905131
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12905131 250 ml cada uno
12915131 500 ml cada uno
12995121 50 ml cada uno
13431869 100 ml cada uno
4 options
Código de producto. 12905131
Marca: Pyrex 443547
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso cuando es necesario añadir líquidos a sistemas en vacío.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Con llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Doble escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Se suministra con tapón de vidrio hueco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Tipo de producto Embudo de compensación de presión