Learn More
Corning™ Tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables PYREX™
Código de producto. 10672234
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 mL
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28,5 ml
36 ml
Longitud (métrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10672234 4 ml 75 mm paquete de 1000
10212563 19 ml 125 mm 1000 PCS
13073073 19 ml 125 mm paquete de 250
13023073 4 ml 75 mm paquete de 250
13043073 10 ml 100 mm paquete de 250
10682424 10 ml 100 mm 1000 PCS
10672424 6 mL 75 mm paquete de 1000
13033073 6 mL 75 mm paquete de 250
10692424 11 ml 85 mm paquete de 1000
12079257 36 ml 150 mm paquete de 250
10692614 36 ml 150 mm paquete de 500
10018522 23 ml 150 mm 1000 PCS
13063073 15 ml 100 mm paquete de 250
10008522 15 ml 100 mm 1000 PCS
11992288 28,5 ml 150 mm paquete de 250
10735763 28,5 ml 150 mm 500 PCS
16 options
Código de producto. 10672234
Marca: Corning™ 9944510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Fabricados en vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y los contaminantes. Los tubos de vidrio sin reborde de fondo redondo desechables Corning™ PYREX™ se han diseñado para el cultivo de tejidos y el trabajo bacteriológico general.
Estos tubos de cultivo de un solo uso están envasados para su comodidad en paquetes fáciles de abrir y usar. Los tres tamaños pequeños vienen con dispensador, y los tamaños más grandes están embalados a granel. Hechos de vidrio de borosilicato para reducir los cambios de pH y evitar los potenciales contaminantes que se pueden filtrar en el vidrio sodocálcico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 ml
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
Tipo de etiqueta Ninguno
Envase A granel
Con reborde No
Esterilidad No estériles
Graduated No
Diámetro (métrico) 10 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo