Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables envasadas individualmente PYREX™
Código de producto. 11313845 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
600 PCS
720 PCS
800 PCS
paquete de 100
paquete de 120
paquete de 180
paquete de 720
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Color Graduaciones negativas unitSize
11313845 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 100
13003093 2 ml 0,01 mL Verde 0,2 ml paquete de 180
10776133 2 ml 0,01 mL Verde 0,2 ml paquete de 720
10785573 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml 600 PCS
10494343 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml 720 PCS
11303845 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml paquete de 120
10526493 1 ml 0,01 mL Amarillo 0,2 ml 800 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11313845 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 707710N
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio desechables envasadas individualmente Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Estas pipetas de vidrio, calibradas para administración con soplado, presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. Los envoltorios Steri-ViewTM de fácil apertura (una cara de papel y otra de plástico) tienen tamaños codificados por colores impresos directamente en el papel para facilitar la identificación por tamaño. Los colores cumplen los estándares ISO. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasados individualmente en envoltorios Steri-View™ fáciles de abrir o envasados en bolsas de plástico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 2 ml
Estilo de punta Redondo
Volumen (imperial) 0,33 oz
Color Naranja
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables