Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables PYREX™
Código de producto. 11986978 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 700
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Color Graduaciones negativas unitSize
11986978 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml paquete de 250
10150163 1 ml 0,1 ml Amarillo 0,2 ml paquete de 1000
10242513 2 ml 0,01 mL Verde 0,2 ml paquete de 700
10353423 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml 1000 PCS
11916988 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml paquete de 240
11303755 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml 960 PCS
13053093 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
10588593 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml 720 PCS
11926988 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11986978 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 70781CN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasadas para permitir el fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Las pipetas serológicas de vidrio desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Diseñadas para usuarios de mayor volumen, estas pipetas están calibradas para 'para administrar' con soplado y están envasadas para permitir un fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Similar a n.º de de cat. 7077, excepto que están envasadas en múltiples bolsas de plástico. Nueva codificación cromática ISO impresa directamente en tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasado múltiple en bolsas de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones < 0,01/ml
Longitud (imperial) 11,41 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Estilo de punta Redondo
Volumen (imperial) 0,03 oz
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Pipeta serológica