Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables PYREX™
Código de producto. 10353423 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 700
Product Code. Volumen (métrico) Graduaciones Color Graduaciones negativas unitSize
10353423 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml 1000 PCS
10150163 1 ml 0,1 ml Amarillo 0,2 ml paquete de 1000
10242513 2 ml 0,01 mL Verde 0,2 ml paquete de 700
11986978 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml paquete de 250
11916988 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml paquete de 240
11303755 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml 960 PCS
13053093 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
10588593 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml 720 PCS
11926988 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10353423
Brand: Corning™ 70781CN
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Envasadas para permitir el fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Las pipetas serológicas de vidrio desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Diseñadas para usuarios de mayor volumen, estas pipetas están calibradas para 'para administrar' con soplado y están envasadas para permitir un fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Similar a n.º de de cat. 7077, excepto que están envasadas en múltiples bolsas de plástico. Nueva codificación cromática ISO impresa directamente en tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Order Info
Envasado múltiple en bolsas de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones < 0,01/ml
Longitud (imperial) 11,41 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Estilo de punta Redondo
Volumen (imperial) 0,03 oz
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Pipeta serológica