Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de vidrio desechables PYREX™
Código de producto. 10242513 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,01 mL
< 0,01/ml
0,1 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 250
paquete de 700
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Color Graduaciones negativas unitSize
10242513 2 ml 0,01 mL Verde 0,2 ml paquete de 700
10150163 1 ml 0,1 ml Amarillo 0,2 ml paquete de 1000
11986978 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml paquete de 250
10353423 1 ml < 0,01/ml Amarillo 0,2 ml 1000 PCS
11916988 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml paquete de 240
11303755 5 ml 0,1 ml Azul 1 ml 960 PCS
13053093 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
10588593 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml 720 PCS
11926988 10 ml 0,1 ml Naranja 2 ml paquete de 120
9 options
Código de producto. 10242513
Marca: Corning™ 70782N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasadas para permitir el fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Las pipetas serológicas de vidrio desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Diseñadas para usuarios de mayor volumen, estas pipetas están calibradas para 'para administrar' con soplado y están envasadas para permitir un fácil acceso a varias pipetas a la vez sin contaminar toda la caja. Similar a n.º de de cat. 7077, excepto que están envasadas en múltiples bolsas de plástico. Nueva codificación cromática ISO impresa directamente en tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
No pipetee con la boca. Sugerimos el uso de un dispositivo de pipeteo mecánico.
Información de órdenes
Envasado múltiple en bolsas de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio de borosilicato
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Longitud (imperial) 11,41 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Estilo de punta Redondo
Color Verde
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 290 mm
Tipo Pipeta serológica