Learn More
Corning™ PYREX™ Disposable Glass Serological Pipets in Flip-Top Canister Pack, Sterile, Plugged
Código de producto. 10652234 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10652234 1 ml paquete de 500
10048662 5 ml paquete de 400
10662234 10 ml paquete de 400
3 options
Código de producto. 10652234
Marca: Corning™ 7078D1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pipetas desechables están calibradas para administración con soplado. Envasados en recipiente con tapa abatible para mantener las pipetas apiladas.
Estas pipetas desechables están calibradas para administración con soplado. Están envasadas en un recipiente con tapa abatible para mantener las pipetas apiladas. Estos recipientes para pipetas se suministran sellados en bolsas de polietileno para garantizar su esterilidad. Codificación cromática ISO impresa directamente en la tira de apertura para facilitar la identificación por tamaño. Referencia: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Pyrex™
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 mL
Longitud (imperial) 10,7 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Estilo de punta Redondo
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 274 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables