Learn More
Embudo cuentagotas graduado Pyrex™ con llave de vidrio
Código de producto. p-8002579
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11333684 1000 ml cada uno
11313684 250 ml 1 PCS
11323684 500 ml 1 PCS
11303684 100 ml cada uno
12433481 50 ml cada uno
5 options
Código de producto. 11333684
Marca: Pyrex 3590/08
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la transferencia de líquidos.
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
  • Escala de graduación doble que muestra el volumen aproximado contenido/dispensado
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Con llave de vidrio intercambiable
  • Se suministra con tapón de vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Graduado Sí
Incluye Llave y tapón de vidrio
Graduaciones 20 ml
Tipo de producto Embudo cuentagotas