Learn More
Embudo de microfiltro de Pyrex™ con disco sinterizado
Beskrivelse
- Con disco sinterizado de 15 mm de diámetro
- Ideal para la filtración de pequeñas cantidades de material.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacidad (métrico) | 8 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 8 mm |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 135 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para filtración de pequeñas cantidades de material |
| Diámetro del disco (métrico) | 15 mm |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado |
| Longitud del tubo (métrico) | 40 mm |
| Porosidad | 2 |
| Tipo de producto | Embudo de microfiltración |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?