Learn More
Embudo de microfiltro de Pyrex™ con disco sinterizado
Código de producto. 10600691
Change view
Click to view available options
Porosidad:
1
2
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Porosidad unitSize
10600691 1 paquete de 5
15587720 1 paquete de 20
15597720 2 paquete de 10
3 options
Código de producto. 10600691
Marca: Pyrex 3780/02M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para filtración a pequeña escala
  • Con disco sinterizado de 15 mm de diámetro
  • Ideal para la filtración de pequeñas cantidades de material.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 8 ml
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 135 mm
Para utilizar con (aplicación) Para filtración de pequeñas cantidades de material
Diámetro del disco (métrico) 15 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado
Longitud del tubo (métrico) 40 mm
Porosidad 1
Tipo de producto Embudo de microfiltración